Learn More
N-óxido de bencidamina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzydamine-d6 N-Oxide |
| CAS | 1246820-03-0 |
| Fórmula molecular | C19H17D6N3O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N,N-(Dimethyl-d6)-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | O=N(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 3-(1-bencilindazol-3-il)oxi-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 331.44 |