Learn More
Benztropine mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16472209
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472209 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472209 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0520A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Benztropine mesylate (Benzatropine mesylate) is an orally active centrally acting anticholinergic agent that can be used for Parkinson's disease research. Benztropine mesylate is an anti-histamine agent and a dopamine re-uptake inhibitor. Benztropine mesylate is also a human D2 dopamine receptor allosteric antagonist. Benztropine mesylate also has anti-CSCs (cancer stem cells) effects.
Benztropine mesylate (Benzatropine mesylate) is an orally active centrally acting anticholinergic agent that can be used for Parkinson's disease research. Benztropine mesylate is an anti-histamine agent and a dopamine re-uptake inhibitor. Benztropine mesylate is also a human D2 dopamine receptor allosteric antagonist. Benztropine mesylate also has anti-CSCs (cancer stem cells) effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benztropine mesylate
CAS 132-17-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29NO4S
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzatropine mesylate Benzotropine mesylate Benztropine methanesulfonate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (247.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (247.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@H]2CC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C[C@@H]1CC2.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 403.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.54
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration