Learn More
Mesilato de benztropina, Mikromol™
Descripción
Mesilato de benztropina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benztropine Mesilate |
| CAS | 132-17-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Benztropine Mesilate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C21 H25 N O . C H4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, (3-endo)-, methanesulfonate, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, endo-, methanesulfonate, 3-Diphenylmethoxytropane mesylate, 3-Diphenylmethoxytropane methanesulfonate, Benzatropine methanesulfonate, Benzotropine mesylate, Benzotropine methanesulfonate, Benztropine mesylate, Benztropine methanesulfonate, Cobrentin methanesulfonate, Cogentin, Cogentin methanesulfonate, Cogentinol, MK 02, NSC 169913, Tropine benzohydryl ether methanesulfonate, 1alphaH,5alphaH-Tropane, 3alpha-(diphenylmethoxy)-, methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+; |
| SMILES | CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (1R,5S)-3-benzhidriloxi-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano; ácido metanosulfónico |
| Mostrar más |