Learn More
Mesilato de benztropina, LoGiCal
Código de producto. 30457995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457995 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457995 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1227.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benztropine Mesilate
CAS 132-17-2
Nombres de analitos o componentes Benztropine Mesilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H25 N O . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, (3-endo)-, methanesulfonate, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, endo-, methanesulfonate, 3-Diphenylmethoxytropane mesylate, 3-Diphenylmethoxytropane methanesulfonate, Benzatropine methanesulfonate, Benzotropine mesylate, Benzotropine methanesulfonate, Benztropine mesylate, Benztropine methanesulfonate, Cobrentin methanesulfonate, Cogentin, Cogentin methanesulfonate, Cogentinol, MK 02, NSC 169913, Tropine benzohydryl ether methanesulfonate, 1alphaH,5alphaH-Tropane, 3alpha-(diphenylmethoxy)-, methanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (1R,5S)-3-benzhidriloxi-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano; ácido metanosulfónico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 403.54
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 403,1817 g/mol