Learn More
Benzthiazide, MedChemExpress
Código de producto. 16478756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478756 100 mg 100 miligramos
16442276 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1424
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Benzthiazide is a long-acting diuretic and a hypertension agent. Benzthiazide is an inhibitor of carbonic anhydrase 9 (CA9), with Kis of 8.0, 8.8 and 10 nM for CA9, CA2 and CA1, respectively. Benzthiazide also suppresses proliferation of cancer cells.
Benzthiazide is a long-acting diuretic and a hypertension agent. Benzthiazide is an inhibitor of carbonic anhydrase 9 (CA9), with Kis of 8.0, 8.8 and 10 nM for CA9, CA2 and CA1, respectively. Benzthiazide also suppresses proliferation of cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzthiazide
CAS 91-33-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14ClN3O4S3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(CSCC3=CC=CC=C3)=NS2(=O)=O)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 431.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.94
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation