Learn More
Benztiazida, LoGiCal
Código de producto. 30460942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460942 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460942 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1716.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzthiazide
CAS 91-33-8
Nombres de analitos o componentes Benzthiazide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H14 Cl N3 O4 S3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-[(benzylthio)methyl]-6-chloro-, 1,1-dioxide (6CI,8CI), 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamoyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-[(Benzylthio)methyl]-6-chloro-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, Aquatag, Benzothiazide, Benzthiazide, Dihydrex, Diucen, Diucene, Edemex, ExNa, Exosalt, Fovane, Freeuril, HyDrine, Lemazide, P 1393, Pfizer 1393, Proaqua, Regulon, Urese, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-[[(phenylmethyl)thio]methyl]-, 1,1-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClN3O4S3/c16-11-6-12-14(7-13(11)25(17,20)21)26(22,23)19-15(18-12)9-24-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2,(H,18,19)(H2,17,20,21)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=C(CSCc3ccccc3)NS2(=O)=O
Nombre IUPAC 3-(bencilsulfanilmetil)-6-cloro-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 431.94
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430,9835 g/mol