Learn More
Benzoilurea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11347696
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11347696 5 g 5 g
11357696 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11347696
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11313.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-22-2
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00025441
Clave InChI HRYILSDLIGTCOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylurea, 1-benzoylurea, n-benzoylurea, urea, benzoyl, benzoic acid, ureide, n-aminocarbonyl benzamide, benzamide, n-aminocarbonyl, benzamide, n-aminocarbonyl-9ci, benzoyl urea, benzoylcarbamide
PubChem CID 69190
ChEBI CHEBI:39416
Nombre IUPAC N-carbamoilbenzamida
SMILES NC(=O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylurea
Punto de fusión 209°C to 210°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2045538
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.17
Porcentaje de pureza 97%