Learn More
Benzoylpaeoniflorin, MedChemExpress
Código de producto. 16471538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471538 5 mg 5 miligramos
16419138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0852
MedChemExpress Benzoylpaeoniflorin, a natural product from Chinese paeony root, has the potential for coronary heart disease by decreasing apoptosis.
Benzoylpaeoniflorin, a natural product from Chinese paeony root, has the potential for coronary heart disease by decreasing apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylpaeoniflorin
CAS 38642-49-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32O12
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (58.16 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)OCC(C(C2(O)O3)C4)(C3OC5(C2)C)C45OC(C(C(O)C6O)O)OC6COC(C7=CC=CC=C7)=O
Peso molecular (g/mol) 584.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.57
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation