Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoylnitromethane |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 101°C to 106°C |
| Color | Marrón a amarillo o incoloro |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5C(O)CH2NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Mostrar más |