Learn More
(Benzoilmetilen)trifenilfosforano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494823 25 g 25 g
11484823 5 g 5 g
11404833 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12184.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 859-65-4 | C26H21OP | 380.43 g/mol
It is used in organic synthesis, wittig reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis orgánica, reactivo de Wittig.
Solubilidad
Soluble en metanol (casi transparencia).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en el refrigerador. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 859-65-4
Fórmula molecular C26H21OP
Peso molecular (g/mol) 380.43
Número MDL MFCD00014088
Clave InChI MZRSAJZDYIISJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylmethylene triphenylphosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene acetophenone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene ethanone, phenacylidenetriphenyl phosphorane, phenylcarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetophenone, 2-triphenylphosphoranylidene, phenacylidenetriphenylphosphorane, triphenylphosphinebenzoylmethylene, ethanone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene
PubChem CID 70073
Nombre IUPAC 1-fenil-2-(trifenil-$l{5}-fosfaniliden)etanona
SMILES O=C(C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Benzoylmethylene)triphenylphosphorane
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 25 g
Beilstein 620285
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in Methanol (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.43
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoylmethylene triphenylphosphorane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylmethylene triphenylphosphorane