Learn More
Benzoylmesaconine, MedChemExpress
Descripción
Benzoylmesaconine is the most abundant component of Wutou decoction, which is widely used in China because of its therapeutic effect on rheumatoid arthritis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoylmesaconine |
| CAS | 63238-67-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H43NO10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Mesaconine 14-benzoate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (169.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(C)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](O)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 589.67 |
| Mostrar más |