Learn More
Benzoylhypaconine, MedChemExpress
Descripción
Benzoylhypaconine (Benzoylhypacoitine) is a monoester Aconitum alkaloid, is the main pharmacologic and toxic component.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoylhypaconine |
| CAS | 63238-66-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H43NO9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoylhypacoitine |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (174.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(C)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 573.67 |
| Mostrar más |