Learn More
Ácido benzoilfórmico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10755361 5 g Frasco de vidrio 5 g
10396160 25 g Frasco de vidrio 25 g
10182270 100 g Frasco de vidrio 100 g
11965101 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10755361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105760050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-73-4 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-73-4
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00002575
Clave InChI FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylformic acid, phenylglyoxylic acid, oxophenylacetic acid, benzeneglyoxylic acid, phenylgloxylic acid, 2-phenylethanoic acid, oxo phenyl acetic acid, benzoylformate, phenylglyoxalate, phenyloxoacetic acid
PubChem CID 11915
ChEBI CHEBI:18280
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-2-fenilacético
SMILES OC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylformic acid
Punto de fusión 60°C to 69°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10,654
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: 1g/10mL methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales adherentes, polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoylformic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.