Learn More
Benzoileneurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342047 25 g 25 g
11332047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07763.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-96-4 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-96-4
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD00006699
Clave InChI SDQJTWBNWQABLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyleneurea, quinazoline-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, quinazoline-2,4-diol, 2,4-dihydroxyquinazoline, quinazolinedione, benzouracil, quinazoline-2,4-dione, urea, benzoylene, 1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
PubChem CID 64048
Nombre IUPAC 1H-quinazolina-2,4-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyleneurea
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 383776
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%