Learn More
Benzoildiazano (benzohidrazida), Mikromol™
Descripción
Benzoildiazano (benzohidrazida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoyldiazane (Benzohydrazide) |
| CAS | 613-94-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzoyldiazane (Benzohydrazide) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Azelastine Imp. A (EP), Benzoyldiazane, Benzohydrazide, Azelastine Hydrochloride Impurity A, Azelastine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10) |
| SMILES | NNC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzohidracida |
| Mostrar más |