Learn More
Yoduro de benzoilcolina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470497 25 g 25 g
11450497 1 g 1 g
11460497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22387.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17518-43-3
Fórmula molecular C12H18INO2
Peso molecular (g/mol) 335.19
Número MDL MFCD00038726
Clave InChI XILQCEGWGBSDSH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzoylcholine iodide, benzoylcholineiodide, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, 2-benzoyloxyethyl trimethylammonium iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium iodide, choline, iodide benzoate, choline, benzoate, acmc-1buu4
PubChem CID 87143
Nombre IUPAC 2-benzoiloxietil(trimetil)azanio; yoduro
SMILES [I-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylcholine iodide
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Fórmula lineal C6H5CO2CH2CH2N(CH3)3I
Cantidad 25 g
Beilstein 3576708
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.19
Porcentaje de pureza ≥98%