Learn More
Benzoilaconina, TRC
Código de producto. 30136476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136476 2.5 mg 2.50 miligramo
30133033 10 mg 10 miligramos
30005617 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2077602.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 466-24-0
Fórmula molecular C32H45NO10
Peso molecular (g/mol) 603.7
Sinónimo 14-Benzoylaconine, 14-O-Benzoylaconine, Aconine 14-Benzoate, Benzaconine, Benzoylaconine, Isaconitine, Pikraconitin;
Nombre IUPAC [(1S,2R,3R,4R,5R,6S,7S,8R,9R,10R,13R,14R,16S,17S,18R)-11-etil-5,7,8,14-tetrahidroxi-6,16,18-trimetoxi-13-(metoximetil)-11-azexacyclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecan-4-il] benzoato
SMILES CCN1C[C@]2(COC)[C@@H](C[C@@H](C34[C@@H]5C[C@]6([C@@H]([C@@H]5[C@@](C([C@@H]([C@H]23)OC)C41)([C@H]([C@@H]6OC)O)O)OC(=O)C7=CC=CC=C7)O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylaconine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H45NO10/c1-6-33-14-29(15-39-2)18(34)12-19(40-3)31-17-13-30(37)26(43-28(36)16-10-8-7-9-11-16)20(17)32(38,25(35)27(30)42-5)21(24(31)33)22(41-4)23(29)31/h7-11,17-27,34-35,37-38H,6,12-15H2,1-5H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23-,24-,25+,26-,27+,29+,30-,31+,32-/m1/s1