Learn More
Benzoilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30342026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342026 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30342026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20792025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylacetonitrile
CAS 614-16-4
Fórmula molecular C9 H7 N O
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenepropanenitrile, β-oxo-, Acetonitrile, benzoyl- (6CI,7CI,8CI), β-Oxobenzenepropanenitrile, 2-Cyanoacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropionitrile, 3-Phenyl-3-ketopropionitrile, 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, Benzoylacetonitrile, Benzoylcyanomethane, Cyanomethyl phenyl ketone, NSC 4713, Phenacyl cyanide, α-Cyanoacetophenone, β-Oxobenzenepropionitrile, ω-Cyanoacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMILES O=C(CC#N)c1ccccc1
Nombre IUPAC 3-oxo-3-fenilpropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 145.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0528