Learn More
Benzoilacetonitrilo, 98+%
Código de producto. 11491798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491798 100 g 100 g
11471798 5 g 5 g
11481798 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14473.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 614-16-4 | C9H7NO | 145,16 g/mol
El benzoilacetonitrilo se utiliza para producir 2-benzoil-3-furan-2-il-acrilonitrilo. También se utiliza en la síntesis de nafto[1,8-bc]piranos sustituidos y como bloque de construcción en la preparación de 4H-piranos, 2-piridonas, furanos y carbocíclicos. Es un compuesto de metileno activo, útil en la síntesis heterocíclica, por ejemplo, piridinas y pirimidinas polifuncionales.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El benzoilacetonitrilo se utiliza para producir 2-benzoil-3-furan-2-il-acrilonitrilo. También se utiliza en la síntesis de nafto[1,8-bc]piranos sustituidos y como compuesto básico en la preparación 4de H-piranos, 2-piridonas, furanos y carbocíclicos. Es un compuesto de metileno activo, útil en la síntesis heterocíclica, por ejemplo, pirimidinas y piridinas polifuncionales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-16-4
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00001942
Clave InChI ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
PubChem CID 64799
ChEBI CHEBI:51855
Nombre IUPAC 3-oxo-3-fenilpropanonitrilo
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylacetonitrile
Punto de fusión 79°C to 83°C
Punto de ebullición 159°C to 160°C (10 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 386745
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación