Learn More
Benzoilacetonitrilo, 98+%
Código de producto. 11471798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471798 5 g 5 g
11481798 25 g 25 g
11491798 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14473.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-16-4 | C9H7NO | 145,16 g/mol
El benzoilacetonitrilo se utiliza para producir 2-benzoil-3-furan-2-il-acrilonitrilo. También se utiliza en la síntesis de nafto[1,8-bc]piranos sustituidos y como bloque de construcción en la preparación de 4H-piranos, 2-piridonas, furanos y carbocíclicos. Es un compuesto de metileno activo, útil en la síntesis heterocíclica, por ejemplo, piridinas y pirimidinas polifuncionales.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El benzoilacetonitrilo se utiliza para producir 2-benzoil-3-furan-2-il-acrilonitrilo. También se utiliza en la síntesis de nafto[1,8-bc]piranos sustituidos y como compuesto básico en la preparación 4de H-piranos, 2-piridonas, furanos y carbocíclicos. Es un compuesto de metileno activo, útil en la síntesis heterocíclica, por ejemplo, pirimidinas y piridinas polifuncionales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-16-4
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00001942
Clave InChI ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
PubChem CID 64799
ChEBI CHEBI:51855
Nombre IUPAC 3-oxo-3-fenilpropanonitrilo
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoylacetonitrile
Punto de fusión 79°C to 83°C
Punto de ebullición 159°C to 160°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 386745
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylacetonitrile
RU– Solo para uso en investigación