Learn More
Benzoilacetona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzoylacetone has been used as a 1,3-dicarbonyl compound model for studying keto-enol equilibria in aqueous acid and micellar solutions. Additionally, it has been studied using gas-phase electron diffraction and quantum chemistry. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La benzoilacetona se ha utilizado como un modelo compuesto de 1,3-dicarbonilo para el estudio de los equilibrios ceto-enol en soluciones micelares y ácidas acuosas. Además, se ha estudiado utilizando difracción de electrones en fase gaseosa y química cuántica. Se utiliza como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoylacetone |
| Punto de fusión | 55°C to 60°C |
| Densidad | 1.09 |
| Punto de ebullición | 260°C to 262°C |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 742413 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.19 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |