Learn More
Isotiocianato de benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317076 5 g 5 g
11327076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06964.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 532-55-8 | C8H5NOS | 163.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-55-8
Fórmula molecular C8H5NOS
Peso molecular (g/mol) 163.194
Número MDL MFCD00004815
Clave InChI CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylthiocarbimide, benzoylisothiocyanate, benzoylisothiocyante, isothiocyanic acid benzoyl ester, unii-u8j7q32b86, n-benzoyl isothiocyanate, benzoic acid, anhydride with hncs, benzoic acid, anhydride with isothiocyanic acid, oxophenylmethanisothiocyanate, 1-benzoyl acetone
PubChem CID 68284
Nombre IUPAC isotiocianato de benzoilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl isothiocyanate
Densidad 1.214
Punto de ebullición 128°C to 131°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6375
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 606716
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1114
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoyl isothiocyanate