Learn More
Isocianato de benzoílo, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10457333 1 g Frasco de vidrio 1 g
10339170 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10457333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314280010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4461-33-0 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4461-33-0
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00002032
Clave InChI LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylisocyanate, methanone, 1-phenyl-1-isocyanato, oxophenylmethanisocyanate, benzoyl isocynate, phconco, acmc-20alpt, pubchem7575, isocyanato phenyl methanone, isocyanato-phenyl-methanone, 9ci
PubChem CID 78210
Nombre IUPAC isocianato de benzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl isocyanate
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 94°C to 96°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CONCO
Índice de refracción 1.5504 to 1.5524
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Sólido