Learn More
Benzoilhidrazina, TRC
Código de producto. 30331189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331189 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30331189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20823525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H8 N2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzoyldiazane, Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzohydrazide, Benzoic acid, hydrazide, Benzenecarboxylic acid hydrazide, Benzhydrazide, Benzoic hydrazide, Benzoylhydrazine, Hydrazine, benzoyl-, INHd 14, N-Benzoylhydrazine, NSC 644
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC benzohidracida
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0637
Porcentaje de pureza >95