Learn More
Fluoruro de benzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387786 25 g 25 g
11377786 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11464.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de benzoilo se utiliza como agente fluorante suave.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible a la humedad. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-32-3
Fórmula molecular C7H5FO
Peso molecular (g/mol) 124.11
Número MDL MFCD00000364
Clave InChI HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
PubChem CID 67999
Nombre IUPAC fluoruro de benzoilo
SMILES FC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl fluoride
Punto de fusión ∼-28°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 159°C to 161°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.496
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 1904977
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.12
Porcentaje de pureza 98%