Learn More
Fluoruro de benzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377786 5 g 5 g
11387786 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11464.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de benzoilo se utiliza como agente fluorante suave.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible a la humedad. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-32-3
Fórmula molecular C7H5FO
Peso molecular (g/mol) 124.11
Número MDL MFCD00000364
Clave InChI HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
PubChem CID 67999
Nombre IUPAC fluoruro de benzoilo
SMILES FC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl fluoride
Punto de fusión ∼-28°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 159°C to 161°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1904977
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoyl fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoyl fluoride