Learn More
Cianuro de benzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoyl Cyanide |
| CAS | 613-90-1 |
| Fórmula molecular | C8H5NO |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMILES | O=C(C#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | cianuro de benzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0371 |