Learn More
Cianuro de benzoilo, TRC
Código de producto. 30332726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332726 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30332726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB13037510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl Cyanide
CAS 613-90-1
Fórmula molecular C8H5NO
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMILES O=C(C#N)c1ccccc1
Nombre IUPAC cianuro de benzoilo
Peso molecular (g/mol) 131.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0371
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.