Learn More
Cloruro de benzoilo, TRC
Código de producto. 30012244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012244 500 mL 500 ml
30007107 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB209550500ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-88-4
Fórmula molecular C7 H5 Cl O
Peso molecular (g/mol) 140.57
Sinónimo Benzoyl Chloride, 7-Cyanoheptyl benzoate, B 0105, Benzaldehyde, α-chloro-, Benzenecarbonyl chloride, Benzoic acid chloride, Phenylcarbonyl chloride, Phenylcarboxyl chloride
Nombre IUPAC cloruro de benzoílo
SMILES ClC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0029
Cantidad 500 mL