Learn More
Cloruro de benzoilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10502524 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10502524 250 mL 250 ml
10030040 - 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10502524 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/2300/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 98-88-4
Fórmula molecular C7H5ClO
Número MDL 653
Especificaciones
Punto de fusión -1°C
Color Incolora
pH 2
Punto de ebullición 198°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 250 mL
Densidad del vapor 4.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57g/mol
Presión de vapor 0.5 hPa at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.