Learn More
Cloruro de benzoílo, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408066 1000 g 1000 g
11418066 250 g 250 g
11428066 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11408066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14107.0B
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de benzoílo se utiliza ampliamente en la síntesis de peróxidos. Se emplea en la producción de colorantes y perfumes. También se aplica en la fabricación de productos farmacéuticos y resinas.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, benceno, disulfuro de carbono y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, agentes oxidantes, bases fuertes e iniciadores de polimerización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-88-4
Fórmula molecular C7H5ClO
Número MDL MFCD00000653
Clave InChI PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
Nombre IUPAC cloruro de benzoílo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl chloride
Punto de fusión -1°C
Densidad 1.211
pH 2
Punto de ebullición 197°C to 199°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5535
Cantidad 1000 g
Número UN UN1736
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1112
Información de solubilidad Miscible with water,ether,benzene,carbon disulfide and carbon tetra chloride.
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Peso molecular (g/mol) 140.566
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.