Learn More
Cloruro de benzoilo, 99 %, puro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11984971 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 11984971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.55€
    69.65€ / 100 ml
    Ahorro 11.90€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl chloride
CAS 98-88-4
Punto de fusión -1.0°C
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 198.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H5ClO
Fórmula lineal C6H5COCl
Índice de refracción 1.5520 to 1.5540
Cantidad 100 mL
Beilstein 09,182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Índice Merck 15,1115
Gravedad específica 1.21
Sinónimo benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
Información de solubilidad Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Clave InChI PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de benzoílo
Peso molecular (g/mol) 140.57
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
Viscosidad 0.0012 Pas (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.