Learn More
Benzovindiflupiro, TRC
Código de producto. 18043630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18043630 2.5 mg 2.50 miligramo
18042030 10 mg 10 miligramos
18042830 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18043630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2069652.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072957-71-1
Fórmula molecular C18 H15 Cl2 F2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 398.234
Sinónimo N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Benzovindiflupyr, N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamide, Solatenol
Nombre IUPAC N-[11-(diclorometileno)-3-triciclo[6.2.1.0^{2,7}]undeca-2,4,6-trienilo]-3-(difluorometil)-1-metil-pirazol-4-carboxamida
SMILES Cn1cc(C(=O)Nc2cccc3C4CCC(C4=C(Cl)Cl)c23)c(n1)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzovindiflupyr
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl2F2N3O/c1-25-7-11(15(24-25)17(21)22)18(26)23-12-4-2-3-8-9-5-6-10(13(8)12)14(9)16(19)20/h2-4,7,9-10,17H,5-6H2,1H3,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.056
Porcentaje de pureza >95%