Learn More
Benzovindiflupir 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314486 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314486 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10539800AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzovindiflupyr
CAS 1072957-71-1
Nombres de analitos o componentes Benzovindiflupyr
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H15 Cl2 F2 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Benzovindiflupyr, N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamide, Solatenol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl2F2N3O/c1-25-7-11(15(24-25)17(21)22)18(26)23-12-4-2-3-8-9-5-6-10(13(8)12)14(9)16(19)20/h2-4,7,9-10,17H,5-6H2,1H3,(H,23,26)
SMILES Cn1cc(C(=O)Nc2cccc3C4CCC(C4=C(Cl)Cl)c23)c(n1)C(F)F
Nombre IUPAC N-[11-(diclorometileno)-3-triciclo[6.2.1.0^{2,7}]undeca-2,4,6-trienil]-3-(difluorometil)-1-metil-pirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 398.234
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.056 g/mol