Learn More
Benzouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzouracil |
| CAS | 86-96-4 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxoquinazoline, 1,2,3,4-Tetrahydroquinazoline-2,4-dione, 2,4-Dihydroxyquinazoline, 2,4-Dioxotetrahydroquinazoline, 2,4-Quinazolinediol, Benzoyleneurea, NSC 2108, Quinazoline-2,4-dione, Quinazolinedione, y-Thymine, yT |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(12)10-7/h1-4H,(H2,9,10,11,12) |
| SMILES | O=C1NC(=O)c2ccccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 1H-quinazolina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0429 |