Learn More
Benzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429267 250 g 250 g
11419267 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21340.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.40€
    35.65€ / 250 g
    Ahorro 3.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146.112 g/mol
It is applied as an alternative solvent to dichloromethane, where it has a higher bp. It is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals, as a solvent and a dielectric fluid, a vulcanizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como disolvente alternativo al diclorometano, donde tiene un punto de ebullición más elevado. Se utiliza como intermediario para colorantes y productos farmacéuticos, como fluido dieléctrico y disolvente, y como agente vulcanizante.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 0,45 g/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-08-8
Fórmula molecular C7H5F3
Peso molecular (g/mol) 146.112
Número MDL MFCD00000372
Clave InChI GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
Nombre IUPAC Trifluorometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzotrifluoride
Punto de fusión -29°C
Densidad 1.188
Punto de ebullición 101°C to 103°C
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.4145
Cantidad 250 g
Número UN UN2338
Beilstein 1906908
Índice Merck 14,1110
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C0.45g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzotrifluoride