Learn More
Benzotricloruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447567 500 g 500 g
11457567 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15652.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 98-07-7 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
It finds its use in other preparations of substituted benzophenones, for benzoylation of phenols under basic, phase-transfer conditions. D,D,D-Trichlorotoluene is an intermediate, used exclusively in the industrial production of other intermediates such as Benzoylchloride, Benzotrifluoride and 2,4-Dihydroxybenzophenone. α,α,α-Trichlorotoluene is also used in determination of chlorinated toluenes in effluents of wastewater treatment plants and textile industries by closed loop stripping analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Encuentra su uso en otros preparados de benzofenonas sustituidas, para la benzoilación de fenoles en condiciones básicas de transferencia de fase. El D,D,D-triclorotolueno es una sustancia intermedia que se utiliza exclusivamente en la producción industrial de otras sustancias intermedias como el benzoilcloruro, el benzotrifluoruro y la 2,4-dihidroxibenzofenona. El α,α,α-triclorotolueno también se utiliza en la determinación de toluenos clorados en efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales e industrias textiles mediante el análisis en bucle cerrado (CLSA).
Solubilidad
La solubilidad en agua es de 0,1 g/l a 20 °C.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) antes de la compra. La hoja de datos de seguridad del material está disponible en línea en www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-07-7
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Número MDL MFCD00000786
Clave InChI XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
PubChem CID 7367
ChEBI CHEBI:82274
Nombre IUPAC triclorometilbenceno
SMILES ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzotrichloride
Punto de fusión -8°C to -0.5°C
Densidad 1.38
Punto de ebullición 90°C to 91°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (207°F)
Índice de refracción 1.557
Cantidad 500 g
Número UN UN2226
Beilstein 508152
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1109
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 98%