Learn More
Benzotriazol-d4, TRC
Código de producto. 30334254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30334254 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30334254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20695210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzotriazole-d4
CAS 1185072-03-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 D4 H N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1H-Benzotriazole-4,5,6,7-d4, 1H-Benzotriazole D4 (Phenyl D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzotriazol
Peso molecular (g/mol) 123.149
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.073
Porcentaje de pureza >95