Learn More
Hexafluorofosfato de benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)fosfonio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium Hexafluor |
| CAS | 56602-33-6 |
| Fórmula molecular | C12 H22 N6 O P . F6 P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | BOP Reagent |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | benzotriazol-1-iloxi-tris(dimetilamino)fosfanio;hexafluorofosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 442.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.1235 |