Learn More
Hexafluorofosfato de benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)-fosfonio, 98+%
Código de producto. 11936621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11936621 25 g Frasco de vidrio 25 g
10145220 1 g Frasco de vidrio 1 g
10541271 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11936621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209800250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56602-33-6 | C12H22N6OPPF6|·​​ 442,27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56602-33-6
Fórmula molecular C12H22N6OP·PF6
Peso molecular (g/mol) 442.27
Clave InChI MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 151348
Nombre IUPAC benzotriazol-1-iloxi-tris(dimetilamino)fosfanio;hexafluorofosfato
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 136.0°C to 140.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 06,34; 07,14
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.27
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación