Learn More
(Benzotriazol-1-iloxi)dipiperidinocarbenio hexafluorofosfato, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11926401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11926401 5 g 5 g
11916401 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440240050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 190849-64-0
Fórmula molecular C17H24F6N5OP
Peso molecular (g/mol) 459.38
Número MDL MFCD00191769
Clave InChI YNOBMGHLCWIWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy piperidin-1-yl methylene piperidin-1-ium hexafluorophosphate v, hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uronium hexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis piperidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-piperidin-1-ium-1-ylidene 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-bis 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uroniumhexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yl bis piperidin-1-yl methylidene oxidanium hexafluorophosphate
PubChem CID 10863473
Nombre IUPAC 1-[piperidin-1-io-1-ilideno(piperidin-1-il)metoxi]benzotriazol; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(CC1)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+]1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 183°C to 190°C
Color Blanco
Análisis elemental 43.34 to 45.56% C, 14.86 to 15.63% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.