Learn More
Hexafluorofosfato de benzotriazol-1-il-oxitripirrolidinfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium Hexafluorophos |
| CAS | 128625-52-5 |
| Fórmula molecular | C18 H28 N6 O P . F6 P |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | PyBOP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1 |
| SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5 |
| Nombre IUPAC | benzotriazol-1-iloxi(tripirrolidin-1-il)fosfanio; hexafluorofosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 520.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.1704 |