Learn More
Ácido benzotiofeno-5-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzothiophene-5-boronic acid |
| CAS | 845872-49-3 |
| Fórmula molecular | C8H7BO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BO2S/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-5,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc2sccc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-benzotiofen-5-ilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.026 |