Learn More
Benzotiazol, TRC
Código de producto. 18080830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080830 500 mg 500 miligramos
18050430 1 g 1 g
18062220 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18080830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB206640500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-16-9
Fórmula molecular C7H5NS
Peso molecular (g/mol) 135.19
Sinónimo Benzothiazole, 1,3-Benzothiazole, 1-Thia-3-azaindene, Benzo[d]thiazole, Benzosulfonazole, NSC 8040, Vangard BT
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol
SMILES c1ccc2scnc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzothiazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0143
Porcentaje de pureza >95%