Learn More
Benzotiazol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzothiazole-D4 |
| CAS | 194423-51-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7HD4NS |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2scnc2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetradeuterio-1,3-benzotiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 139.21 |
| Porcentaje de pureza | >95 |