Learn More
Benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570984 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10570984 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10436970 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10446970 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10133000 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10570984 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146390025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-16-9
Fórmula molecular C7H5NS
Peso molecular (g/mol) 135.18
Número MDL MFCD00005775
Clave InChI IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzothiazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2°C
Color Marrón a marrón amarillento
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 231°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6410 to 1.644
Cantidad 2.5 L
Fieser 15,20
Índice Merck 15, 1110
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido