Learn More
Benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454270 250 g 250 g
11444270 50 g 50 g
11434270 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10380.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Es un equivalente carbonilo interesante y reacciona con aldehídos o cetonas para generar compuestos de carbonilode α-hidroxi. El benzotiazol se utiliza como intermedio químico en la síntesis orgánica. Es un precursor de los aceleradores de caucho y un componente de los tintes de cianina. También se usa como sustancia aromatizante. Se ha empleado como agente antimicrobiano en plantillas de calzado deportivo. Además, sirve como se utiliza como aroma, agente antimicrobiano y componente de los tintes de cianina. Sus derivados se emplean como aceleradores de caucho.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol, disulfuro de carbono.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-16-9
Fórmula molecular C7H5NS
Peso molecular (g/mol) 135.184
Número MDL MFCD00005775
Clave InChI IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzothiazole
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.241
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.642
Cantidad 250 g
Número UN UN2810
Beilstein 109468
Índice Merck 14,1107
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in alcohol, carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzothiazole