Learn More
Ácido benzotiazol-6carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434527 1 g 1 g
15444527 5 g 5 g
15454527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15434527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31868.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3622-35-3 | C8H5NO2S | 179.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3622-35-3
Fórmula molecular C8H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 179.19
Número MDL MFCD00111651
Clave InChI DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzothiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, benzo d thiazole-6-carboxylic acid, zlchem 73, pubchem9871, enamine_005417, benzothiazole-6-carboxylic, 6-benzothiazolecarboxylicacid, 6-benzothiazole carboxylic acid, cl-cob-iii-274-2
PubChem CID 601670
Nombre IUPAC ácido 1,3-benzotiazol-6-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzothiazole-6-carboxylic acid
Punto de fusión 245°C to 251°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2
Porcentaje de pureza 96%