Learn More
Ácido benzotiazol-6carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11936791 25 g 25 g
11324083 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3622-35-3 | C8H5NO2S | 179.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3622-35-3
Fórmula molecular C8H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 179.19
Número MDL MFCD00111651
Clave InChI DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzothiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, benzo d thiazole-6-carboxylic acid, zlchem 73, pubchem9871, enamine_005417, benzothiazole-6-carboxylic, 6-benzothiazolecarboxylicacid, 6-benzothiazole carboxylic acid, cl-cob-iii-274-2
PubChem CID 601670
Nombre IUPAC ácido 1,3-benzotiazol-6-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzothiazole-6-carboxylic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 241°C to 243°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzothiazole-6-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.