Learn More
Benzotiazol-6-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495167 1 g 1 g
15415177 250 mg 250 miligramos
15405177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32454.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58249-61-9 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58249-61-9
Fórmula molecular C8H4N2S
Peso molecular (g/mol) 160.194
Número MDL MFCD06659656
Clave InChI WYRRTJKOMZONQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-cyanobenzothiazole, benzothiazole-6-carbonitrile, benzo d thiazole-6-carbonitrile, 6-benzothiazolecarbonitrile, 6-benzo d thiazolecarbonitrile, 6-cyanobenzothiazol, 6-cyanobenzthiazole, 6-benzothiazolecarbonitrile 6ci,9ci
PubChem CID 10607144
Nombre IUPAC 1,3-benzothiazol-6-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=C(C=C1C#N)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzothiazole-6-carbonitrile
Punto de fusión 137°C to 138°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.2
Porcentaje de pureza 98%